Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Håndholdte timere med nøgleringsklips
Artikelnummer. 11755873 Shop alle Fisherbrand produkter
Tidsområde:
100 timer. til 1 sek.
19 timer 59 min.
20 timer til 1 minut.
Nøjagtighed:
0,0001
5e-005
Alarmer:
1 min.
1 minut.
20 sek.
Dimensioner (L x B x H):
0,25 x 1 x 1,75 tommer
0,25 x 1 x 1,75 tommer. (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
1,5 x 2 x 0,75 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11755873
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til generelle timing-applikationer
Fisher Scientific™ Traceable™ Håndholdte timere med nøgleringsklip er gode til generelle timing-applikationer. Én kanal, nedtælling/optælling; enkelt-linje display.
  • Robust ABS plastikkasse
  • Sporbar til NIST™ standarder
  • Nøjagtighed: 0,01 %
  • Timeout-tilstand (kat. nr. 06-662, 06-662-25 og -11)
  • Kat. nr. 06-662-11 tilbyder valg af AM/PM eller militær tid
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Tekniske data
Produkttype Håndholdt timer
Tidsområde 100 timer. til 1 sek.
Alarmer 1 min.
Nøjagtighed 5e-005
Opløsning 1 min.
Vise LCD
Batteritype Sølvoxid
Dimensioner (L x B x H) 0,25 x 1 x 1,75 tommer. (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
Længde (engelsk) 0,25 tommer
Længde (metrisk) 0.63 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.54 cm
Højde (engelsk) 1,75 tommer.
Højde (engelsk) Display 0,25 tommer
Højde (metrisk) 0.63 cm
Højde (metrisk) skærm 0.63 cm
Vægt (engelsk) 0,5 oz.
Vægt (metrisk) 14.17 g
Inkluderer Batteri, ABS plastikkasse
Til brug med (applikation) Til generelle timing-applikationer