Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Håndholdte timere med nøgleringsklips
Shop alle Fisherbrand produkter
Tidsområde:
100 timer. til 1 sek.
19 timer 59 min.
20 hr. to 1 min.
Nøjagtighed:
0,0001
0.0001
5e-005
Alarmer:
1 min.
20 sek.
Dimensioner (L x B x H):
0,25 x 1 x 1,75 tommer
0,25 x 1 x 1,75 tommer. (0,63 x 2,54 x 0,63 cm)
1.5 x 2 x 0.75 in.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Fisher Scientific™ Traceable™ Håndholdte timere med nøgleringsklip er gode til generelle timing-applikationer. Én kanal, nedtælling/optælling; enkelt-linje display.
- Rugged ABS plastic case
- Traceable to NIST™ standards
- Accuracy: 0.01%
- Time-out mode (Cat Nos. 06-662, 06-662-25 and -11)
- Cat. No. 06-662-11 offers choice of AM/PM or military time
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST™ ). Kalibreret af en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Handheld Timer |
| Tidsområde | 19 timer 59 min. |
| Alarmer | 20 sek. |
| Nøjagtighed | 0,0001 |
| Opløsning | 1 min. |
| Vise | LCD |
| Batteritype | Silver Oxide |
| Dimensioner (L x B x H) | 0,25 x 1 x 1,75 tommer |
| Længde (engelsk) | 0.25 in. |
| Længde (metrisk) | 0.63 cm |
| Vis mere |