Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Håndholdt digitalt barometer
Artikelnummer. 11724206 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
Batteri
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
11724206 Batteri Hver
1 options
Artikelnummer. 11724206
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hold styr på dit miljø og din tid med denne multifunktionelle Traceable™ Håndholdt digitalt barometer.
  • Stopur/klokkeslæt
  • Barometrisk tryktrend viser den aktuelle aflæsning og tidligere 2, 4, 6, 8, 10 og 12 timer i et søjlediagramformat
  • Minimum/maksimum hukommelse for højder nået i en hvilken som helst tidsperiode
  • Barometer nøjagtighed:± 8 mbar (0,2363 in. Hg)
Certificeringer
Kan spores til standarder leveret af NIST™ . Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA.
Tekniske data
Nøjagtighed (barometer) ±8 mbar
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +60 °C
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 140 °F
Inkluderer Batteri
Produkttype Håndholdt digitalt barometer