Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Kæmpe-cifret timer
Artikelnummer. 11765863 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
99 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11765863 99 min. 59 sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 11765863
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00 DKK
    156.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 183.34 DKK
    53% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Staffeli bænkstativ, magnetisk bagside, batteri
Digitalt display giver klar synlighed fra 40 fod.
Se gigantiske cifre fra hele laboratoriet
  • Tider op til 99 minutter, 59 sekunder
  • Kan indstilles til et sekund med et sekunds opløsning
  • Timing nøjagtighed: 0,01 %
  • Nedtælling og alarmer på enkelt kanal for nem betjening
  • Intuitiv betjening med tre knapper eliminerer læsning af instruktioner
Ordreinfo
Dimensioner: 3,3 L x 3H x 0,5 in. B (8,5 x 7,6 x 1,3 cm); Vægt: 2,75 oz. (78 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Benchtop timer
Tidsområde 99 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise Digital
Dimensioner (L x B x H) 3,3 x 0,5 x 3 tommer. (8,5 x 1,3 x 7,6 cm)
Længde (engelsk) 3,3 tommer.
Længde (metrisk) 8.5 cm
Bredde (engelsk) 0,5 tommer
Bredde (metrisk) 1.3 cm
Højde (engelsk) 3 tommer
Højde (metrisk) 7.6 cm
Vægt (engelsk) 2,75 oz.
Vægt (metrisk) 78 g
Inkluderer Staffeli bænkstativ, magnetisk bagside, batteri
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST