Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Futuristisk termometer/fugtighedsur
Artikelnummer. 11709815 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-37 °C til +47 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) unitSize
11709815 -37 °C til +47 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11709815
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
State-of-the-art Traceable™ Termometer/fugtighedsur viser skarpe aflæselige urskiver og displays i en lavprofilkasse.
  • Viser tid, temperatur og luftfugtighed
  • Læsbar ved 20 fod. (6,1 m)
  • Mål temperaturer fra -37° til° C med± 1,5 °C nøjagtighed og relativ luftfugtighed fra 8 til 92 % med± 5% nøjagtighed
  • Lys orange, fejende second hand
Ordreinfo
  • Dimensioner (D x B x H): 1 x 11 x 12,5 tommer. (2,5 x 28 x 31,8 cm)
  • Urskivens diameter: 9 tommer. (22,9 cm)
  • Temperatur- og fugtighedsskivens diameter: 3 tommer. (7,6 cm)
  • Vægt: 1 lb. (0,45 kg)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 1 x 11 x 12,5 tommer. (2,54 x 28 x 31,8 cm)
Højde (engelsk) 12,5''
Højde (metrisk) 31.8 cm
Inkluderer ABS slagfast kabinet, AA batteri, vægbeslag og skrue
Længde (metrisk) 25.4 mm
Materiale Plast
Opløsning 1 sek.
Vægt (engelsk) 16 oz.
Vægt (metrisk) 453 g
Bredde (engelsk) 11 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 1 tomme
Maks. Temperatur (engelsk) 116 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 47 °C
Min. Temperatur (engelsk) -34 °F
Min. Temperatur (metrisk) -37 °C
Temperaturområde (engelsk) -34 °F til +116 °F
Temperaturområde (metrisk) -37 °C til +47 °C
Kalibreret Ja
Batteritype AA
Nøjagtighed ±2 °C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 28 cm