Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Fuldskala termometre
Artikelnummer. p-3119788 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-20 °C til +300 °C
-50 °C til +250 °C
Produkttype:
Fuldskala Plus termometer
Fuldskala termometer
Full-Scale Plus Ultra termometer
Ultra-termometer i fuld skala
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11769735
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Rustfri stålsonde, 1,5V sølvoxidbatteri
Omskiftelig° F/° C temperaturområder
Rustfri stålsonde med gennemborende spids tillader konstant udsættelse for ekstreme temperaturer i slutningen af området. Fisher Scientific™ Fuldskala termometeraflæsninger opdateres hvert sekund og vises på en 0,37 tommer. (9,4 mm) LCD-aflæsning. Omskiftelig° F/° C temperaturområder.
  • Magnetisk bagside tillader placering på metaloverflader (rugemaskiner, frysere, vandbade)
  • Flip-open staffeli tillader brug på laboratoriebænk; fjeder fastgørelsesclips på enhver kant
  • Opløsning, 0,1° fra -20 til +200 og 1° andre steder
  • Mål kun 2,12 dia. x 0,56 tommer dybde (5,3 x 1,3 cm)
  • Probe dia. x L: 0,14 x 5,5 tommer. (0,4 x 14 cm)
  • Kabellængde: 10 fod. (3m)
Plus-modellen inkluderer også høj/lav alarm, minimum/maksimum hukommelse og hold.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dybde (metrisk) 1.4 cm
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Inkluderer Rustfri stålsonde, 1,5V sølvoxidbatteri
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (engelsk) sonde 5,75 tommer.
Længde (metrisk) 53 mm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Længde (metrisk) sonde 14.6 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1 Over -20 °C til +200 °C og 1 andre steder
Produkttype Fuldskala Plus termometer
Længde (engelsk) 2,1 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (engelsk) -4 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Fryser, kuvøse, vandbad
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8 cm