Indeholder
Rustfri stålsonde, 1,5V sølvoxidbatteri
Rustfri stålsonde med gennemborende spids tillader konstant udsættelse for ekstreme temperaturer i slutningen af området. Fisher Scientific™ Fuldskala termometeraflæsninger opdateres hvert sekund og vises på en 0,37 tommer. (9,4 mm) LCD-aflæsning. Omskiftelig° F/° C temperaturområder.
- Magnetisk bagside tillader placering på metaloverflader (rugemaskiner, frysere, vandbade)
- Flip-open staffeli tillader brug på laboratoriebænk; fjeder fastgørelsesclips på enhver kant
- Opløsning, 0,1° fra -20 til +200 og 1° andre steder
- Mål kun 2,12 dia. x 0,56 tommer dybde (5,3 x 1,3 cm)
- Probe dia. x L: 0,14 x 5,5 tommer. (0,4 x 14 cm)
- Kabellængde: 10 fod. (3m)
Plus-modellen inkluderer også høj/lav alarm, minimum/maksimum hukommelse og hold.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dybde (engelsk) | 0,56 tommer. |
| Dybde (metrisk) | 1.4 cm |
| Diameter (engelsk) sonde | 0,14 tommer. |
| Inkluderer | 1,5V Silver Oxide batteri |
| Længde (engelsk) Kabel | 120 tommer. |
| Længde (engelsk) sonde | 5,75 tommer. |
| Længde (metrisk) | 14 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 304.8 cm |
| Længde (metrisk) sonde | 14.6 cm |
| Vis mere |