Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Food HACCP termometer
Artikelnummer. 11775853 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-55 °C til +250 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11775853
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Traceable™ Food HACCP termometer kombinerer berøringsfrit, ikke-invasivt, berøringsfrit, infrarødt termometer og et gennemborende sondetermometer i rustfrit stål.
  • Temperaturområdet for infrarød er -55 til +250 °C (-67 til +482 °F), og sondeområdet er -55 til +330 C (-°67 til +626 °F)
  • Røde og grønne LED'er på fronten indikerer HACCP ind/ud temperaturforhold
  • Nøjagtighed mellem -5° og 65 °C for infrarød er± 0,6 °C og for sonde er± 0,5 °C
  • Opløsning for enhed er 0,2 °C mellem -10° og 200 °C, ellers 1°
  • Displayet viser den aktuelle temperatur, minimum eller maksimum temperatur, lavt batteri og emissivitetsværdi
  • Minimum/maksimum hukommelse
  • 6 tommer sonde af rustfrit stål foldes ud af en enhed på 6,5 x 1 x 1,5 tommer for at udvide den samlede længde til 12,5 tommer.
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 12,5 x 1,5 x 1 tommer. (31,8 x 3,9 x 2,5 cm)
Til brug med (applikation) Fødevarelaboratorier, fødevareforarbejdning, madlavning og brygning
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (metrisk) 2.5 cm
Inkluderer Batteri, sonde i rustfrit stål, sporbart certifikat
Længde (engelsk) sonde 6 tommer
Længde (metrisk) 318 mm
Længde (metrisk) sonde 15.2 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,2 °C
Vægt (engelsk) 3,5 oz.
Vægt (metrisk) 90 g
Bredde (engelsk) 1,5 tommer
Produkttype Mad termometer
Længde (engelsk) 12,5''
Maks. Temperatur (engelsk) 482 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 250 °C
Min. Temperatur (engelsk) -67 °F
Min. Temperatur (metrisk) -55 °C
Temperaturområde (engelsk) -67 °F til +482 °F
Temperaturområde (metrisk) -55 °C til +250 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,5 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 3.9 cm