Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Flip-Stick™ Termometer
Artikelnummer. 11709735 Shop alle Fisherbrand produkter
Nøjagtighed:
±0,3°C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11709735
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Multifunktionelt, fold-ud design gør det nemt at tage probeaflæsninger i enhver position
Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ Termometer med fold-out design gør det nemt at tage sondeaflæsninger i enhver position.
  • Funktioner° F/° C afbryder
  • Sonde i rustfrit stål
  • Stødsikker og faldsikker op til 5 fod.
  • Max/min temperatur aflæsning over en hvilken som helst periode
  • Bredt temperaturområde dækker de fleste rutinemålinger
  • Placer sonden i enhver vinkel
  • Beskyt sonden i fold-up position
  • 0,75 tommer Displayet er let at læse
  • Hurtig læseopdatering —hvert sekund
  • HOLD-kontakt fryser displayet for at registrere en temperatur
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA, hvilket indikerer sporbarhed til standarder leveret af NIST (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi).
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensioner (L x B x H) 11 x 0,6 tommer. (28 x 1,5 cm)
Til brug med (applikation) Fødevarer, gasser, prøver, reagenser, vandbade og halvfaste stoffer
Inkluderer Rustfri stålsonde
Længde (engelsk) sonde 4,5 tommer.
Længde (metrisk) 280 mm
Længde (metrisk) sonde 11.4 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 2,4 oz.
Vægt (metrisk) 68 g
Bredde (engelsk) 0,6 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 11''
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,3°C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 1.5 cm