Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Blinkende LED Big-Cifret Dual Channel Timer
Artikelnummer. 11749795 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
99 timer. 59 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11749795 99 timer. 59 min. 59 sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 11749795
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Batteri, magnetisk bagside, flip-open stand/clip, åbning til snor, Traceable™ Certifikat.
Ganger to forskellige aktiviteter samtidigt
Ganger to forskellige aktiviteter samtidigt. Fisher Scientific™ Traceable™ Blinkende LED Big-Cifit Dual Channel Timer har et stort, 0,63 tommer højt LCD-tal, der kan ses på 20 fods afstand.
  • Tid hver kanal tæller separat: 99 timer. 59 min. 59 sek. ned til 1 sek.
  • Hver kanal har en særskilt alarm og visuel indikator, når nul er nået
  • Grønt lys blinker under nedtælling; rød efter nul er nået og alarmen lyder
  • Hørbare alarmer har tre indstillinger: høj, lav og dæmpet (lydløs)
  • Alarmen kan slås fra eller dæmpes automatisk efter 1 min.
  • Til gentagen timing tillader mikrocomputerchiphukommelsen to nedtællingstider
  • Til normal timing genkalder hukommelsen den sidste indstillede nedtællingstid
  • Magnetisk ryg, vippe-åbent staffeli og åbning til snor for nem placering af timer
  • Nøjagtighed: 0,01 %
  • Opløsning: 1 sek.
  • Overholdelse
    Kan spores til standarder leveret af NIST™ (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi); individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA
    Tekniske data
    Produkttype Håndholdt/benchtop timer
    Tidsområde 99 timer. 59 min. 59 sek.
    Alarmer Hørbar/synlig
    Nøjagtighed 0.0001
    Opløsning 1 sek.
    Vise LED
    Dimensioner (L x B x H) 3,5 x 0,63 x 3 tommer. (8,9 x 1,6 x 7,6 cm)
    Længde (engelsk) 3,5 tommer
    Længde (metrisk) 8.9 cm
    Bredde (engelsk) 0,63 tommer.
    Bredde (metrisk) 1.6 cm
    Højde (engelsk) 3 tommer
    Højde (engelsk) Display 0,62 tommer.
    Højde (metrisk) 7.6 cm
    Højde (metrisk) skærm 1.57 cm
    Vægt (engelsk) 3 oz.
    Vægt (metrisk) 85 g
    Inkluderer Batteri, magnetisk bagside, flip-open stand/clip, åbning til snor, Traceable™ Certifikat.
    Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST