Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Blinkende LED Alert Big-Cifret Alarm Timer
Artikelnummer. 11739795 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
99 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11739795 99 min. 59 sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 11739795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.00 DKK
    210.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.83 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unikt grønt lys blinker hvert 10. sekund i nedtællingstilstand; rødt lys blinker, når nul er nået, når alarmen lyder
Fisher Scientific™ Traceable™ Blinkende LED-alarm Big-Cigit Alarm Timer tilbyder en massiv, 1-tommer høj skærm, der tillader visning fra hele laboratoriet. Unikt grønt lys blinker hvert 10. sekund i nedtællingstilstand; rødt lys blinker, når nul er nået, når alarmen lyder.
  • Blinkende LED
  • Programmerbar —hukommelse op til 3 hukommelser kan gemmes til enhver tid
  • Justerbar alarmvolumen
  • Brug enhver nedtællingstid fra 99 minutter, 59 sekunder til 1 sekund
  • Når nul er nået, begynder timeren at tælle op for at vise den forløbne tid siden alarmeringen
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Produkttype Håndholdt/benchtop timer
Tidsområde 99 min. 59 sek.
Alarmer Visuelt justerbar alarmvolumen
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise LED
Dimensioner (L x B x H) 3,5 x 2,25 x 0,63 tommer. (8,9 x 5,71 x 1,6 cm)
Længde (engelsk) 3,5 tommer
Længde (metrisk) 8.9 cm
Bredde (engelsk) 2,25 tommer.
Bredde (metrisk) 5.71 cm
Højde (engelsk) 0,63 tommer.
Højde (metrisk) 1.6 cm
Vægt (engelsk) 2,5 oz.
Vægt (metrisk) 71 g
Inkluderer To AAA alkaliske batterier, sporbart certifikat
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST