Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Ekstra-ekstra lang probe vandtæt termometer
Artikelnummer. 15224016 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
10 °C til 110 °C
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk)
15224016 10 °C til 110 °C
1 options
Artikelnummer. 15224016
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Sporbart certifikat, termometer, sonde i rustfrit stål, fjederbelastet holder i rustfrit stål, akselkrave og batterier
Ideel til store bægerglas/kolber, kar, spande og tromler
Fisher Scientific™ Traceable™ Ekstra lang probe vandtæt termometer har en ekstra lang, 20 tommer lang sonde (0,2 tommer dia.) skabt til dybe kar. Ideel til store bægerglas/kolber, kar, spande og tromler.
  • Vandtæt til en dybde på 10 fod.
  • Jumbo 1,7 tommer. LCD kan læses fra op til 70 fod.
  • Nøjagtige aflæsninger med spidspenetration på kun 2,5 cm
  • Vandtæt, kemikaliebestandig, 2,5 tommer langt sondehåndtag
  • Fjederdrevet holder i rustfrit stål, der gør det nemt at placere sonden hvor som helst
  • Probeskaftkrave medfølger til at indstille sondedybden i sondeholderen
  • Vandtæt, slagfast, ABS plastikkasse, der tåler kemikalier
  • Vægmontering giver øjeblikkelig visning, indendørs/udendørs brug
Specifikationer
  • Rækkevidde: 10° til 110 °C (14° til 230 °F)
  • Opløsning: 0,1°
  • Nøjagtighed:± 1 °C
AnvendelserFødevarer, lægemidler, industrianlæg
Certificeringer
Flerpunktskalibrering på et individuelt nummereret sporbart certifikat, som sikrer nøjagtighed fra vores ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Flerpunktskalibrering på et individuelt nummereret sporbart certifikat, som sikrer nøjagtighed fra vores ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA.
Diameter (engelsk) sonde 0,2 tommer
Diameter (metrisk) sonde 0.5 cm
Dimensioner (L x B x H) 4,75 x 3,34 x 1,25 tommer.
Til brug med (applikation) Fødevarer, lægemidler, industrianlæg
Inkluderer Sporbart certifikat, termometer, sonde i rustfrit stål, fjederbelastet holder i rustfrit stål, akselkrave og batterier
Længde (engelsk) Kabel 10 ft.
Længde (engelsk) sonde 20 tommer
Længde (metrisk) 50.8 cm
Længde (metrisk) kabel 3 m
Længde (metrisk) sonde 50.8 cm
Materiale ABS-plast
Sondetype Rustfrit stål
Opløsning 0,1°
Vægt (engelsk) 7 oz.
Produkttype Termometer
Maks. Temperatur (engelsk) 230 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 110 °C
Min. Temperatur (engelsk) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Temperaturområde (engelsk) 14 °F til 230 °F
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 110 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 17 cm