Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Nedtællingstimer med ekstra store cifre
Artikelnummer. 15204016 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vise:
Digital
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vise Pakningsstørrelse
15204016 Digital Hver
1 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 15204016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    248.00 DKK
    190.27 DKK / Pakke med 1
    Spare 57.73 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Indeholder
Sporbart certifikat, batteri, fire-vejs holder-ophæng, clip-on, staffeli bænkstativ og magnetisk bagside
Stort display er synligt fra 60 fod væk.
1,5 tommer høje cifre gør dette timerdisplay synligt fra 60 fod. (18,3m). Fisher Scientific™ Traceable™ Extra Large Digit Countdown Timer har pålidelig betjening med tre taster, som gør nedtællingsindstillingerne i trin på et sekund nemme at programmere.
  • Timer nedtællinger og alarmer på enkelt kanal for brugervenlighed
  • Tæller op under alarmering, hvilket angiver forløbet tid siden alarmen startede
  • Tæller op i stopurstilstand
  • Automatisk Bounceback™ Hukommelse til gentagen timing
Specifikationer
  • Opløsning: Kan indstilles til et sekund med et sekunds opløsning
  • Nøjagtighed: 0,01 %
  • L x B x H: 2,75 x 3,13 x 1 tommer. (6,99 x 9,74 x 2,54 cm)
  • Vægt: 2,75 oz. (78 g)
Tekniske data
Produkttype Håndholdt/benchtop timer
Tidsområde 99 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise Digital
Batteritype (1) AAA alkalisk
Dimensioner (L x B x H) 2,75 x 3,13 x 1 tommer. (6,99 x 9,74 x 2,54 cm)
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Længde (metrisk) 6.99 cm
Bredde (engelsk) 3,13 tommer.
Bredde (metrisk) 9.74 cm
Højde (engelsk) 1 tomme
Højde (engelsk) Display 1,5 tommer
Højde (metrisk) 2.54 cm
Højde (metrisk) skærm 3.81 cm
Vægt (engelsk) 2,75 oz.
Vægt (metrisk) 78 g
Inkluderer Sporbart certifikat, batteri, 4-vejs holder-ophæng, clip-on, staffeli bænkstativ og magnetisk bagside
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST