Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Konduktivitetsmåler for udvidet rækkevidde
Artikelnummer. 11784216 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kalibreringspunkter:
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kalibreringspunkter Pakningsstørrelse
11784216 5 Hver
1 options
Artikelnummer. 11784216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3205.00 DKK
    2732.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 472.83 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Leveres med sonde, batterier og stiv bæretaske
Ideel til kontrol af renheden af vand fra destillationsapparater, deionisatorer og omvendt osmose, test af skylning af laboratorieglasvarer, måling af totalt opløst fast stof og fremstilling af løsninger.
  • Transportabel
  • Platin- og glaskonstruktion
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Vælger automatisk det korrekte område og viser det nøjagtige svar med lethed
  • 100% kompatibel med alle akkrediteringsanalysekrav
  • Dimensioner: 2,75 x 6,75 x 1,13 tommer; Vægt: 6,5 oz.
  • Mikroområde: 0,00-19,99 μS, 0,0-199,9 μS, 0-1999 μS, 0,0-19,99 mS, 0,0-199,9 mS
  • Interval i opløste faste stoffer: 0,00 til 9,99 ppm; 0,0 til 99,9 ppm; 0 til 999 ppm; 0 til 9,99 ppt; 0 til 99,9 ppt
Perfekt til vandtestning
  • Du skal blot tænde, indsætte sonde og samtidig aflæse resultat —og temperatur fantastisk til rutineanalyse og kvalitetskontrol
  • Eliminering af operatørteknik gør det muligt for alle i laboratoriet at rapportere identiske aflæsninger
  • Hårdt, kemikalieresistent ABS-plasthus sikrer en lang levetid i svære laboratorie- eller barske plantemiljøer
  • Stor 0,5 tommer høj LCD-skærm er let at læse
  • HOLD-knappen fryser aflæsningen på displayet
Nøjagtige svar på fem sekunder
  • Tillader automatisk rækkevidde eller brugervalgte fem unikke områder
  • Nøjagtighed:± 1 % af fuld skala +1 ciffer
  • Omskifteligt temperaturområde: 0° til 80 °C (32° til 176 °F) med en opløsning på 0,1° og en nøjagtighed på 0,6 °C
  • Baggrundsbelyst dobbelt display viser svar og temperatur samtidigt
  • Hukommelsen gemmer op til fem unikke kalibreringsindstillinger, en i hvert område
  • Piletaster tillader hurtig kalibrering til løsningsstandarder
  • Alle kalibreringsdata gemmes, selv når enheden er slukket
Øjeblikkelig respons epoxyprobe indeholder platinelektroder til præcise aflæsninger
  • Solid-state termistor (til automatisk/manuel temperaturkompensation) tillader, at alle aflæsninger refereres til den internationale standard på 25 °C
  • Automatisk (2% pr° C) temperaturkompensation eller indstillet temperaturkoefficient fra 0,000 til 10,000 % pr.° C
  • Funktionen til deaktivering af temperaturkompensation opfylder kravet fra USP-NF (United States Pharmacopoeia, National Formulary, 645 Conductivity Measurement).
  • K-faktor kan justeres for at matche hver sonde
  • Total opløst tørstoffaktor kan justeres fra 0,4 til 1
Anvendelser: Måler ledningsevne i vandanalyse, biologi, kromatografi, fødevarer, elektronik, mejerier og printpladeskylning
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat, udleveret fra ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA, indikerer sporbarhed til standarder leveret af NIST (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi).
Tekniske data
Inkluderer Leveres med sonde, batterier og stiv bæretaske
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1% FS +1 ciffer
Måletilstande Ledningsevne
Kalibreringspunkter 5
Rækkevidde (ledningsevne) 0,00-μ19,99 S (0-9,99 ppm), 0,0-μ199,9 S (0-99,9 ppm), 0-μ1999 S (0-999 ppm), 0,0-19,99 mS (0-9,99 ppt), 0,0-199,0 mS-9.
Rækkevidde (TDS) 0 til 999 ppm
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 80 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) 0,6 °C
Display Type LCD
Certificeringer/compliance Individuelt serienummereret Sporbart certifikat, udleveret fra ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA, indikerer sporbarhed til +standarder leveret af NIST
IP-vurdering Ingen
Vægt (metrisk) 184.27 g
Sondetype Epoxysonde, K=1,0
Sensortyper Ledningsevne
Type Præcis og praktisk ledningsevnemåler
Længde (engelsk) 2,75 tommer
Bredde (metrisk) 17.45 cm
Højde (engelsk) 1,13 tommer.
Højde (metrisk) 2.8 cm