Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging termometer
Artikelnummer. 15244026 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Inkluderer:
1 flaske sonde
1 glasvaccineflaskesonde
1 kuglesonde (5/16 in. dia. x 3/4 in. lang)
1 plastflaskesonde
1 sonde i rustfrit stål
2 flaskesonder
2 glasvaccineflaskeprober
2 plastflaskeprober
2 prober (flaskesonde og 5/16 in. dia. x 3/4 in. lang)
2 sonder i rustfrit stål
2 sonder, 5/16 tommer Dia. x 3/4 tomme Lang
Pakningsstørrelse:
Hver
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15244026 1 sonde i rustfrit stål -
15294016 1 flaske sonde Hver
15204026 2 flaskesonder Hver
15214026 1 kuglesonde (5/16 in. dia. x 3/4 in. lang) Hver
15224026 2 sonder, 5/16 tommer Dia. x 3/4 tomme Lang -
15234026 2 prober (flaskesonde og 5/16 in. dia. x 3/4 in. lang) Hver
15388754 2 sonder i rustfrit stål Hver
15500775 1 glasvaccineflaskesonde Hver
15510775 2 glasvaccineflaskeprober Hver
15540775 1 plastflaskesonde Hver
15550775 2 plastflaskeprober Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 15244026
Gode tilbud på de bedste produkter
Brug rabatkode 28059
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Stand, Velcro™, magnetic strips, wall mount, AC power adapter, batteries, and an ISO 17025 Traceable™ Certificate
Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging Termometer med brugerdefinerede tidsintervaller.
Højnøjagtigt termometer har et temperaturområde på -50 til 70 °C og opløsning på °0,01 C og opretholder en nøjagtighed på± °0,25 C over hele temperaturområdet.
  • Gemmer op til ti unikke alarmhændelser
  • Opfylder nuværende CDC-krav til vaccineopbevaring og -overvågning
  • Rullende hukommelsesstruktur, opretholder de seneste 525.600 temperaturobservationer
  • Hukommelsen kan ryddes på enheden efter download af data til USB stok
  • Problemfri hentning af data; enhed kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
  • Statusindikatorer: Lavt batteri, fuld hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
  • Sporbar til NIST for nøjagtighed
  • Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastikkasse måler 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
  • Datalogging Kapacitet: 525.600 temperaturobservationer
  • Vægt: 5 oz.
Hi/Lo-alarmer og tids-/datostempler
  • Alarmsporingsfunktion gemmer hver alarmhændelse i hukommelsen med detaljer om, hvornår alarmtilstanden opstod, samt hvornår enheden vendte tilbage til inden for rækkevidde
  • Alarmtilstandsindikatorer inkluderer visuelle LED'er, lydadvarsler og blinkende LCD-segmenter
  • Data for op til ti forskellige alarmhændelser kan hentes med den mest aktuelle hændelse, der kan ses på displayet
USB Dataoverførsel
  • Ny funktion gør det muligt at overføre registrerede data (CSV-fil) fra termometer til pc eller Mac™ ved hjælp af en USB flashdrev (medfølger ikke)
  • Der kræves ingen software til computergrænsefladen
  • Hvert termometer har et unikt ID, der gør det muligt at bruge flere enheder på samme sted
Datalogningsfunktioner
  • Overvåg aflæsninger natten over, i weekenden eller i en hvilken som helst tidsperiode med rullende datalog
  • Brugerdefineret datalogningsinterval på én observation/minut til én observation/24 timer
  • Hukommelseskapaciteten bevarer et års optagede data ved brug af et minuts intervaller og længere ved brug af større intervaller
Flaskesondefunktioner (Kat. nr. 15-081-125, -126, -128, 129 leveres ikke med flaskesonder)
  • Flaskeprober er forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) fyldt med ugiftig glykol
  • Løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
  • Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
  • Temperaturbufret flaskesensor eliminerer hurtige ændringer, når køleskabsdøren åbnes
  • Ideel til brug ved overvågning af opbevaringsforhold for vacciner eller andre vigtige prøver
Bemærk: Enhederne er designet til at blive brugt med enten de medfølgende AC adapter eller kun med batterier. Batterier er designet til at holde i op til seks måneder. Hvis der kun bruges batteristrøm, AC strømadapteren skal være tilsluttet for at downloade data.
Ordreinfo
Udskiftningsbatteri: Kat. nr. 1111
Certificeringer
Leveres med en ISO 17025 Traceable™ Certifikat
Tekniske data
Type Datalogger
Display Type LCD
Datahukommelse 525.600 Læsninger
Kalibrering Kalibreret
Alarmtyper LED-indikator, Hørbar, Blinkende LCD-segment
Softwaretype TraceableLIVE
Oversigt 1 sonde i rustfrit stål
Inkluderer 1 sonde i rustfrit stål
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Interface USB
Sensortyper Temperatur-bufret flaskesensor
Nøjagtighed (temperatur) ±0,25 °C
Opløsning (relativ luftfugtighed) 0,01°
Temperaturopløsning 0,01°
Temperaturområde (engelsk) -58° til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50,00 °C til +70,00 °C
Længde (engelsk) Kabel 10 fod. (Kabel)