Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging termometer
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Indeholder
Stand, Velcro™, magnetic strips, wall mount, AC power adapter, batteries, and an ISO 17025 Traceable™ Certificate
Traceable™ Excursion-Trac™ Datalogging Termometer med brugerdefinerede tidsintervaller.
Højnøjagtigt termometer har et temperaturområde på -50 til 70 °C og opløsning på °0,01 C og opretholder en nøjagtighed på± °0,25 C over hele temperaturområdet.
- Gemmer op til ti unikke alarmhændelser
- Opfylder nuværende CDC-krav til vaccineopbevaring og -overvågning
- Rullende hukommelsesstruktur, opretholder de seneste 525.600 temperaturobservationer
- Hukommelsen kan ryddes på enheden efter download af data til USB stok
- Problemfri hentning af data; enhed kan forblive i brug, mens data downloades og analyseres
- Statusindikatorer: Lavt batteri, fuld hukommelse, USB dataoverførsel og aktiv alarmtilstand
- Sporbar til NIST for nøjagtighed
- Slagfast, kemikalieresistent ABS-plastikkasse måler 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 x 4,25 x 0,75 in.)
- Datalogging Kapacitet: 525.600 temperaturobservationer
- Vægt: 5 oz.
Hi/Lo-alarmer og tids-/datostempler
- Alarmsporingsfunktion gemmer hver alarmhændelse i hukommelsen med detaljer om, hvornår alarmtilstanden opstod, samt hvornår enheden vendte tilbage til inden for rækkevidde
- Alarmtilstandsindikatorer inkluderer visuelle LED'er, lydadvarsler og blinkende LCD-segmenter
- Data for op til ti forskellige alarmhændelser kan hentes med den mest aktuelle hændelse, der kan ses på displayet
USB Dataoverførsel
- Ny funktion gør det muligt at overføre registrerede data (CSV-fil) fra termometer til pc eller Mac™ ved hjælp af en USB flashdrev (medfølger ikke)
- Der kræves ingen software til computergrænsefladen
- Hvert termometer har et unikt ID, der gør det muligt at bruge flere enheder på samme sted
Datalogningsfunktioner
- Overvåg aflæsninger natten over, i weekenden eller i en hvilken som helst tidsperiode med rullende datalog
- Brugerdefineret datalogningsinterval på én observation/minut til én observation/24 timer
- Hukommelseskapaciteten bevarer et års optagede data ved brug af et minuts intervaller og længere ved brug af større intervaller
Flaskesondefunktioner (Kat. nr. 15-081-125, -126, -128, 129 leveres ikke med flaskesonder)
- Flaskeprober er forseglet i en miniatureflaske (1 x 2,5 tommer) fyldt med ugiftig glykol
- Løsningen er GRAS (generelt anerkendt som sikker) af FDA (Food and Drug Administration)
- Eliminerer bekymringer om tilfældig kontakt med mad eller drikkevand
- Temperaturbufret flaskesensor eliminerer hurtige ændringer, når køleskabsdøren åbnes
- Ideel til brug ved overvågning af opbevaringsforhold for vacciner eller andre vigtige prøver
Bemærk: Enhederne er designet til at blive brugt med enten de medfølgende AC adapter eller kun med batterier. Batterier er designet til at holde i op til seks måneder. Hvis der kun bruges batteristrøm, AC strømadapteren skal være tilsluttet for at downloade data.
Ordreinfo
Udskiftningsbatteri: Kat. nr. 1111
Certificeringer
Leveres med en ISO 17025 Traceable™ Certifikat
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Datalogger |
| Display Type | LCD |
| Datahukommelse | 525.600 Læsninger |
| Kalibrering | Kalibreret |
| Alarmtyper | LED-indikator, Hørbar, Blinkende LCD-segment |
| Softwaretype | TraceableLIVE |
| Oversigt | 1 kuglesonde (5/16 in. dia. x 3/4 in. lang) |
| Inkluderer | 1 kuglesonde (5/16 in. dia. x 3/4 in. lang) |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Interface | USB |
| Vis mere |