Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Elektronisk timerur: 10 timer
Artikelnummer. 11725873 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
10 timer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11725873 10 timer Hver
1 options
Artikelnummer. 11725873
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
To års AAA batteri, magnetisk bagside
Én-kanals bænktimer med 1 sekunds opløsning og 0,01 % nøjagtighed
Fisher Scientific™ Traceable™ 10-timers elektronisk timerur er en 1-kanals benchtop-timer med 1 sekunds opløsning og 0,01 % nøjagtighed.
  • Hukommelse genkald
  • Fuldt tastatur
  • Tidskapacitet: 10 timer.
  • Skærm: 0,75 in.H LCD, læsbar fra 20 fod.
  • Ur/stopur med AM/PM indikatorer
  • Alarm: høj decibel, 1 minut, lydløs automatisk eller manuelt
  • Hukommelsesnulstilling
  • Dimensioner: 2,54L x 6,35W x 7,62cmH (1x 2.5x 3 tommer)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Benchtop timer
Tidsområde 10 timer
Alarmer 1 min. Hørbar/Synlig
Nøjagtighed ±0,01 %
Opløsning 1 sek.
Vise LCD
Højde (engelsk) Display 0,75 tommer
Højde (metrisk) skærm 1.9 cm
Vægt (engelsk) 2,5 oz.
Vægt (metrisk) 71 g
Til brug med (applikation) Til generelle timing-applikationer
Certificeringer/compliance NIST, ISO 17025