Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Dual-Display Conductivity Meter
Artikelnummer. 11704226 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11704226 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11704226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3160.00 DKK
    2670.63 DKK / Pakke med 1
    Spare 489.37 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Måler ledningsevne og temperatur; omfatter NIST™ sporbarhedscertifikat.
Stort display
  • LCD-skærmen er 1.375 tommer høj: viser samtidig ledningsevne- og temperaturaflæsninger
  • Seriel RS-232-C-udgang forbindes til IBM-kompatibel computer eller datalogger
  • Valgfrit dataopsamlingssystem DAS-3™ (11-661-22) eller DAS-4™ Data Logger System (06-661-72) kan fange, vise, gemme og eksportere data til en eksisterende database
Måler ledningsevne i tre områder med NIST sporbarhed
  • 0,0 til 199,9 μmhos (0,1 μmho opløsning), 0,001 til 1,999 mmhos (0,001 mmho opløsning) og 0,01 til 19,99 mohms (0,01 mmho opløsning)
  • Nøjagtighed er± 2 % af fuld skala plus 1 ciffer
  • Automatisk og manuel temperaturkompensation fra 0° til 60 °C (32° til 140 °F); opløsning er 0,1° og nøjagtigheden er± 0,8 °C
  • Certifikatet, der følger med hver måler, angiver instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology
  • Kalibreret af en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA
Alsidig hukommelsesfunktion
  • Genkalder højeste, laveste og gennemsnitlige aflæsninger ved et tryk på en knap
  • HOLD-knappen fryser displayet til senere læsning
  • Nem kalibrering: lader brugeren justere til en sondes K (konstante) faktor og kalibrere til løsningsstandarder
Kompakt og komplet
  • Enheden måler 1,25 B x 3 L x 7 in. H (3,2 x 7,6 x 17,8 cm)
  • Vejer 9,5 oz. (269 g)
Ordreinfo
Tilbehør inkluderer Easy-Use™ 115 V adapter (11-661-23), DAS-3 Dataopsamlingssystem (11-661-22), og DAS-4 Data Logger System (06-661-72) (alle sælges separat).
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA, hvilket indikerer instrumentets sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Inkluderer Måler, sonde, 40 tommer. (101,6 cm) Kabel, 9 V Alkaline batteri
Nøjagtighed (ledningsevne) ±2% FS +1 ciffer
Udgange Seriel RS232C
Til brug med (applikation) Ledningsevne
Måletilstande Ledningsevne, Temperatur
Rækkevidde (ledningsevne) 0,0 til 199,9 mikroohm
Temperaturkompensation 0 °C til 60 °C
Temperaturområde (metrisk) 0 til 60 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) 0,8 °C
Display Type LCD-skærm
Certificeringer/compliance NIST
IP-vurdering Ingen
Vægt (metrisk) 269 g
Vægt (engelsk) 9,5 oz.
Opløsning 0,1°
Sensortyper Ledningsevne
Detektionsområde Flere
Type Ledningsevnemåler
Nøjagtighed ±2 %
Længde (engelsk) 1,25 tommer.
Længde (metrisk) 3.2 cm
Bredde (engelsk) 3 tommer
Bredde (metrisk) 7.6 cm
Højde (engelsk) 7 tommer
Højde (metrisk) 17.8 cm
Batteritype Alkalisk
Spænding 9 V