Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ To-kanals termometer
Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +1300 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Traceable™ To-kanals termometer digitalt display viser temperaturer i° C eller° F.
- Rækkevidden er -50° til +1230 °C og -50° til +1999 °F
- Måler-nøjagtighed er 0,3 % plus 1 C/°1,5 °F
- Opløsningen er 0,1° under 200 °C eller° F, 1° over 200 °C eller° F
- HOLD-kontakten fryser displayet for at registrere den aktuelle aflæsning
- ABS plastikkasse er kemikalie- og stødbestandig med flip-open bænkstativ
Ordreinfo
Dimensioner (L x B x H): 3 x 1,25 x 7 tommer. (7,6 x 3 x 19 cm). Kan bruges med enhver Type-K sonde. For tilbehør af rustfrit stål Type-K sonde med håndtag, se 15-078-2B.
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Dimensioner (L x B x H) | 7 x 3 x 1,25 tommer. (19 x 7,6 x 3,17 cm) |
| Til brug med (applikation) | Kvalitetskontrol, måling af temperaturer i petroleumsprodukter og bioteknologiske applikationer |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Højde (metrisk) | 3.17 cm |
| Inkluderer | To Type-K perlesonder med 4 ft.L (1,2 m) kabler, 9 V alkalisk batteri |
| Længde (engelsk) Kabel | 48 tommer |
| Længde (metrisk) kabel | 121.92 cm |
| Materiale | ABS-plast |
| Sondetype | Type K termoelement |
| Vis mere |