Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale termometre med korte sensorer
Artikelnummer. p-200519 Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-5 °C til +50 °C
-50 °C til +70 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +158 °F
23 °F til 122 °F
N/A
Skala:
Celsius
Celsius, Fahrenheit
Længde (metrisk):
57 mm
70 mm
102 mm
108 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11789755
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale termometre er ideelle til overvågning af væsker, luft/gas eller halvfaste stoffer.
Vælg mellem modeller med en række funktioner, herunder MAX/MIN-funktion til at registrere maksimum- og minimumstemperaturen i et bestemt tidsrum; visuelle og hørbare alarmer og flere visninger af registrerede temperaturer.
  • Vælg den korrekte temperatur til brug i vandbade, køleskabe, inkubatorer og tanke
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025:2005 (1750.01), A2LA
Diameter (engelsk) sonde 0,19 tommer
Diameter (metrisk) sonde 0.5 cm
Dimensioner (L x B x H) 4 x 1,75 x 0,5 tommer. (10,2 x 4,4 x 1,3 cm)
Display Dimensioner 0,75 tommer (1,9 cm) H
Til brug med (applikation) Måling af temperaturer på opløsninger i vandbade, køleskabe, inkubatorer og tanke
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.3 cm
Inkluderer Solpaneler, backup batteri til dæmpede områder, ekstern sensor
Længde (engelsk) Kabel 10 ft.
Længde (metrisk) 102 mm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Materiale Plast
Måletid Opdateres hvert 10. sek.
Opløsning 0,1°
Vægt (engelsk) 2 oz.
Vægt (metrisk) 56 g
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Længde (engelsk) 4 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 4.4 cm
Skala Celsius, Fahrenheit