Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale termometre med korte sensorer
Artikelnummer. 11799735 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-5 °C til +50 °C
-50 °C til +70 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +158 °F
23°til 122°år
N/A
Skala:
Celsius
Celsius, Fahrenheit
Længde (metrisk):
57 mm
70 mm
102 mm
108 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Temperaturområde (engelsk) Skala Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11799735 -50 °C til +70 °C -58 °F til +158 °F Celsius, Fahrenheit 70 mm Hver
11789755 -50 °C til +70 °C -58 °F til +158 °F Celsius, Fahrenheit 102 mm Hver
11709765 -50 °C til +70 °C N/A Celsius 102 mm Hver
11759755 -5 °C til +50 °C 23°til 122°år Celsius, Fahrenheit 108 mm Hver
11735843 -50 °C til +70 °C -58 °F til +158 °F Celsius, Fahrenheit 57 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11799735
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale termometre er ideelle til overvågning af væsker, luft/gas eller halvfaste stoffer.
Vælg mellem modeller med en række funktioner, herunder MAX/MIN-funktion til at registrere maksimum- og minimumstemperaturen i et bestemt tidsrum; visuelle og hørbare alarmer og flere visninger af registrerede temperaturer.
  • Vælg den korrekte temperatur til brug i vandbade, køleskabe, inkubatorer og tanke
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,31 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 7 x 10,8 x 1,9 cm (2,75 W x 4,25 L x 0,75 in. D)
Til brug med (applikation) Overvågning af væsker, luft/gas eller halvfaste stoffer i vandbade, køleskabe, frysere, inkubatorer og tanke
Inkluderer Sensor, AAA alkalisk batteri, flip open stand, vægbeslag, magnet og krog og løkke monteringstape
Længde (engelsk) Kabel 10 ft.
Længde (engelsk) sonde 0,75 tommer
Længde (metrisk) 70 mm
Længde (metrisk) kabel 305 cm
Længde (metrisk) sonde 1.9 cm
Materiale Plast
Opløsning 1°C
Vægt (engelsk) 4 oz.
Vægt (metrisk) 113.3 g
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 15 cm
Skala Celsius, Fahrenheit