Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale termometre med korte sensorer
Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-5 °C til +50 °C
-50 °C til +70 °C
Temperaturområde (engelsk):
-58 °F til +158 °F
23 °F til 122 °F
N/A
Skala:
Celsius
Celsius, Fahrenheit
Længde (metrisk):
57 mm
70 mm
102 mm
108 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Vælg mellem modeller med en række funktioner, herunder MAX/MIN-funktion til at registrere maksimum- og minimumstemperaturen i et bestemt tidsrum; visuelle og hørbare alarmer og flere visninger af registrerede temperaturer.
- Select the correct temperature to use in water baths, refrigerators, incubators and tanks
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Dimensioner (L x B x H) | 4.25 x 4 x 1 in. (10.8 x 10.1 x 2.5 cm) |
| Til brug med (applikation) | Measuring temperatures of solutions in water baths, refrigerators, incubators and tanks |
| Højde (engelsk) | 1 in. |
| Højde (metrisk) | 2.5 cm |
| Inkluderer | Traceable certificate, AAA battery, flip open stand, a slot for wall mounting and Velcro™ to attach to any surface |
| Længde (engelsk) Kabel | 10 ft. |
| Længde (engelsk) sonde | 0.18 in. |
| Længde (metrisk) | 108 mm |
| Længde (metrisk) kabel | 304.8 cm |
| Vis mere |