Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt termometer
Artikelnummer. 11705843 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-40 °C til +150 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11705843 -40 °C til +150 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11705843
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Indeholder
Rustfrit stål sonde; 9V alkalisk batteri; Høj slagkraftig, kemikaliebestandig ABS plastikkasse
Laboratoriestandarden
Giver rutinemæssige målinger med halvfast, flydende eller luft/gas. Fisherbrand™ Traceable™ Digitale termometre kan skifte mellem Celsius- og Fahrenheit-temperaturer. Letlæselig LCD-skærm inkluderer Min/Max hukommelse. Switch-valgbare temperaturområder: -50° til +150 °C og -58° til +302 °F.
  • Universal 316 sonde i rustfrit stål er tredobbelt til væske, luft/gas og halvfaste stoffer.
  • Ideel til fødevarer, lægemidler, petroleumsprodukter, gassystemer, jord, ovne og mere
  • Enheden læser ind° C og° F og inkluderer en HOLD-tast til at fryse data på displayet til fremtidige aflæsninger
  • Instant HISTORY-tasten genkalder minimum og maksimum aflæsninger i løbet af de seneste 24 timer
  • Enheden er i overensstemmelse med ITS-90 International Temperature Standard
Ordreinfo
Bestil yderligere sonder separat; kontakt din kundeservicerepræsentant. Tilbehørsadapter fås også.
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Dybde (engelsk) 1,26 tommer.
Dybde (metrisk) 32 mm
Display Dimensioner 0,5 in.H (13 mm)
Til brug med (applikation) Måling af temperaturer i kuvetter, gassystemer, reagenser, kemiske opløsninger, jord, vandbade, ovne, inkubatorer, lægemidler, petroleumsprodukter, fødevarer og spildevand
Højde (engelsk) 5,5 tommer
Højde (metrisk) 140 mm
Inkluderer Rustfri sonde med USB stik; 9V alkalisk batteri; Høj slagkraftig, kemikaliebestandig ABS plastikkasse
Længde (engelsk) Kabel 59 tommer.
Længde (engelsk) sonde 6 tommer
Længde (metrisk) 29 cm
Længde (metrisk) kabel 150 cm
Længde (metrisk) sonde 152.4 mm
Materiale ABS-plast
Sondetype Rustfrit stål med USB Stik
Opløsning 0,0001 °C
Vægt (engelsk) 8 oz.
Vægt (metrisk) 226.8 g
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 9 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 300 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 150 °C
Min. Temperatur (engelsk) -40 °F
Min. Temperatur (metrisk) -40 °C
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +300 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +150 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±0,05 °C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 89 mm