Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitalt termometer
Artikelnummer. 11789735 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-50 °C til +300 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Pakningsstørrelse
11789735 -50 °C til +300 °C Hver
1 options
Artikelnummer. 11789735
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
  • Rustfri stålsonde med forlænget kabel
  • Individuelt serienummereret
  • Batteri
Alsidigt panelmonteret modul klikker på plads eller kan bruges som en selvstændig enhed.
  • Letoverskuelig, firecifret LCD er 0,75 tommer høj
  • Registrerer minimum og maksimum hukommelsesmålinger over ethvert tidsrum
  • Temperaturområdet omfatter stort set alle testkrav: -58° til +572 °F og -50 til +300 °C Opløsning er 0,1° fra -20° til +200° ; 1° uden for dette interval
  • Nøjagtighed er± 1 °C mellem -20° og +100 °C
  • Læser opdateringer hvert sekund
  • Displayet skifter mellem engelske og metriske enheder
Ordreinfo
Dimensioner: 1,5 H x 2,44 W x 0,5 in. D, sondediameter 0,14 tommer. , Sondelængde (inklusive håndtag): 2,75 tommer. , Kabellængde: 10
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Diameter (engelsk) sonde 0,14 tommer.
Dimensioner (L x B x H) 2,43 x 2,43 x 0,5 tommer. (6,2 x 6,1 x 1,3 cm)
Display Dimensioner 0,75 in. H
Til brug med (applikation) Alsidigt panelmonteringsmodul klikker på plads eller kan bruges som en selvstændig enhed
Højde (engelsk) 0,5 tommer
Højde (metrisk) 1.3 cm
Inkluderer Rustfri stålsonde med forlænget kabel, batteri
Længde (engelsk) Kabel 120 tommer.
Længde (engelsk) sonde 2,75 tommer
Længde (metrisk) 62 mm
Længde (metrisk) kabel 304.8 cm
Længde (metrisk) sonde 7 cm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Bredde (engelsk) 2,43 tommer.
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 2,43 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 572 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 300 °C
Min. Temperatur (engelsk) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50 °C
Temperaturområde (engelsk) -58 °F til +572 °F
Temperaturområde (metrisk) -50 °C til +300 °C
Kalibreret Ja
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 6.1 cm