Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digitale Carbon Fiber Calipere
Artikelnummer. 11777105 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Vægt (engelsk):
1 oz.
2 oz.
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Vægt (engelsk) Pakningsstørrelse
11777105 1 oz. Hver
11787105 2 oz. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11777105
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skift nemt mellem tommer og millimeter
Til måling af udvendig eller indvendig diameter. Ergonomisk designet. Der kræves aldrig nogen smøring på den ultraglatte glidestang.
  • Stort digitalt display: 0,3 in.H
  • Fremstillet af kraftig komposit kulfiber
  • Større-end eller mindre-end resultater uden beregninger
  • Nul-knap nulstiller øjeblikkeligt enheden i enhver position
  • Kører på det medfølgende batteri i 10.000 timer
  • Opløsning: 0,01 tommer og 0,1 mm
  • Nøjagtighed:± 0,01 tommer og± 0,2 mm
4 i. version
  • Rækkevidde: 0 til 4 tommer. (0 til 100 mm)
  • Dimensioner: 7 x 2,5 tommer.
  • Vægt: 1 oz.
6 i. version
  • Rækkevidde: 0 til 6 tommer. (0 til 150 mm)
  • Dimensioner: 9,5 x 3 tommer.
  • Vægt: 2 oz.
Overholdelse
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra vores ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ (Det Nationale Institut for Standarder og Teknologi).
Tekniske data
Produkttype Kaliber, digital
Til brug med (applikation) Måler både indvendige og udvendige mål
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 0.25 kg
Materiale Kulfiber