Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digital-Bottle™ Køleskabs termometre
Artikelnummer. p-4246462 Shop alle Fisherbrand produkter
Flaske Fyld:
Glasperler
Ikke-giftig glycol
Ikke-giftig glykol
Model-:
Standard model
Ultra-model
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11709745
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Innovativ Digital-Bottle Køle/fryse termometre med MINIMUM/MAXIMUM aflæsninger
Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ Køleskabstermometre viser minimum og maksimum aflæsninger over ethvert tidsrum, og hele enheden er vandtæt
  • Temperaturområdet er -22° til +122 °F (-30° til +50 °C)
  • Opløsningen er 0,1°
  • Nøjagtighed er± 1,0 °C/Ultra model nøjagtighed er± 0,4 °C på testede steder
  • Leveres med NIST certifikat
  • Rustfri stålsonde beskytter termistorføler med høj nøjagtighed
  • Væskefyldt GRAS-flaske efterligner væskeprøvetemperaturer
  • GRAS - væske generelt anerkendt som sikker af U. S. Food and Drug Administration
  • Fås med væskefyld eller glasperlefyld
  • Kemikaliebestandig ABS-plastikholder står på en hylde eller side af holderen fastgøres til en køleskabsvæg eller enhver væg med medfølgende Velcro - er 2,25 x 2,25 x 1,25 tommer.
Certificeringer
Sporbart termometer er forsynet med et individuelt serienummereret sporbart certifikat fra en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
Sporbart termometer er forsynet med et individuelt serienummereret sporbart certifikat fra en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Flaske Fyld Ikke-giftig glycol
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Inkluderer Rustfri stålsonde, ABS Plastholder, dobbelt bagbånd og Velcro™ og udskifteligt sølvoxidbatteri
Længde (metrisk) 117 mm
Materiale ABS-plast
Model- Standard model
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 3,66 oz.
Vægt (metrisk) 102.05 g
Produkttype Digitalt termometer
Længde (engelsk) 4,63 tommer.
Maks. Temperatur (engelsk) 122 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelsk) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metrisk) -20 °C til +50 °C
Kalibreret Ja
Til brug med (udstyr) Fryser, køleskab, inkubator og miljøkammer
Batteritype 1 sølvoxidbatteri
Nøjagtighed ±0,5 °C mellem 0 °C og 50 °C, ellers± 1 °C
Vise Digital
Bredde (metrisk) 12 cm