Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Digital-Bottle™ Køleskabs termometre
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ Køleskabstermometre viser minimum og maksimum aflæsninger over ethvert tidsrum, og hele enheden er vandtæt
- Temperaturområdet er -22° til +122 °F (-30° til +50 °C)
- Opløsningen er 0,1°
- Nøjagtighed er± 1,0 °C/Ultra model nøjagtighed er± 0,4 °C på testede steder
- Leveres med NIST certifikat
- Rustfri stålsonde beskytter termistorføler med høj nøjagtighed
- Væskefyldt GRAS-flaske efterligner væskeprøvetemperaturer
- GRAS - væske generelt anerkendt som sikker af U. S. Food and Drug Administration
- Fås med væskefyld eller glasperlefyld
- Kemikaliebestandig ABS-plastikholder står på en hylde eller side af holderen fastgøres til en køleskabsvæg eller enhver væg med medfølgende Velcro - er 2,25 x 2,25 x 1,25 tommer.
Certificeringer
Sporbart termometer er forsynet med et individuelt serienummereret sporbart certifikat fra en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
Sporbart termometer er forsynet med et individuelt serienummereret sporbart certifikat fra en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA. Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Flaske Fyld | Ikke-giftig glycol |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Inkluderer | Rustfri stålsonde, ABS Plastholder, dobbelt bagbånd og Velcro™ og udskifteligt sølvoxidbatteri |
| Længde (metrisk) | 117 mm |
| Materiale | ABS-plast |
| Model- | Standard model |
| Opløsning | 0,1°C |
| Vægt (engelsk) | 3,66 oz. |
| Vægt (metrisk) | 102.05 g |
| Produkttype | Digitalt termometer |
| Vis mere |