Indeholder
Magnetisk ryg, flip open staffeli stander, fjeder fastgørelse slip, hul til brug med en snor, batteri, ur og hukommelse
Praktisk 1-kanals bænktimer.
- Timing Kapacitet: Nedtælling fra 100 min.; tælle op til 60 min.
- Nøjagtighed: 0,01 %
- Opløsning: 1 sek.
- Skærm: 0,375 in.H LCD
- Gennem nul funktion
- Fuldt tastatur (0 til 9 taster)
- Alarm: Et minut, lydløs automatisk eller manuelt
- Fjederlås, hul til brug med snor, ur og hukommelse
- Dimensioner: 5,71 x 6,35 x 1,27 cm (2,25 x 2,5 x 0,5 tommer)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Håndholdt/benchtop timer |
| Tidsområde | 99 min. 59 sek. til 1 sek. |
| Alarmer | 1 min. |
| Nøjagtighed | 0.0001 |
| Vise | LCD |
| Batteritype | D357/357A |
| Dimensioner (L x B x H) | 2,25 x 2,5 x 0,5 tommer. (5,71 x 6,35 x 1,27 cm) |
| Længde (engelsk) | 2,25 tommer. |
| Længde (metrisk) | 5.71 cm |
| Bredde (engelsk) | 2,5 tommer |
| Vis mere |