Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Ledningsevne Meter Pen
Artikelnummer. 11714226 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kalibreringspunkter:
5
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kalibreringspunkter Pakningsstørrelse
11714226 5 Hver
1 options
Artikelnummer. 11714226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.00 DKK
    477.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 77.24 DKK
    13% Slukket
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Let at bruge, vandtæt ledningsevnemåler designet til rutineanalyse og kvalitetskontrol. Du skal blot tænde, indsætte og aflæse resultat og temperatur samtidigt.
  • Vandtæt ABS plastikhus
  • Letlæselig 0,5 tommer. LCD-cifre
  • Dobbelt display viser aflæsning og temperatur
  • HOLD-knappen fryser læsningen på displayet
  • Piletasterne tillader hurtig indstilling til kalibreringsstandarder
  • Gemmer kalibreringsdata, selv når enheden er slukket
  • Instant-response sonde og solid-state termistor giver præcise aflæsninger
  • Temperaturkompensation tillader, at aflæsninger automatisk refereres til den internationale standard på 25 °C; brugeren kan indstille programmerbar temperaturkoefficient
  • Dimensioner: 6,5 x 1,4 x 1,25 tommer. (16,5 x 3,56 x 3,18 cm)
  • Vægt: 2,25 oz. (63,8 g)
Zertifizierungen
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Compliance
Opfylde krav vedr CAP , ASTM , NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC , EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP , ISO , og føderale/statslige regler.
Spezifikation
Inkluderer Batteri
Nøjagtighed (ledningsevne) ±1 % FS + 1 ciffer
Måletilstande Ledningsevne
Celle konstant 0,1, 1,0, 10 cm -1
Kalibreringspunkter 5
Rækkevidde (ledningsevne) 0 til 1999μ S
Temperaturkompensation 20 °C og 25 °C
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Display Type LCD
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST
IP-vurdering Ingen
Vægt (engelsk) 2,25 oz.
garanti 3 år
Materiale ABS
Sensortyper Ledningsevne
Type Ledningsevne pen
Længde (metrisk) 16.5 cm
Bredde (engelsk) 1,4 tommer
Bredde (metrisk) 3.56 cm
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 16.5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.