Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Salinity Meter Pen
Artikelnummer. 11734226 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Display Type:
LCD-skærm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Display Type Pakningsstørrelse
11734226 LCD-skærm Hver
1 options
Artikelnummer. 11734226
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00 DKK
    545.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 284.61 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Let at bruge og stænksikker saltholdighedsmåler designet til rutineanalyse og kvalitetskontrol. Du skal blot tænde, indsætte og aflæse resultat og temperatur samtidigt.
  • Hårdt, kemikaliebestandigt, vandtæt ABS-plasthus
  • Letlæselig 0,5 tommer. LCD-cifre
  • Dobbelt display viser aflæsning og temperatur
  • HOLD-knappen fryser læsningen på displayet
  • Piletasterne tillader hurtig indstilling til kalibreringsstandarder
  • Gemmer kalibreringsdata, selv når enheden er slukket
  • Instant-response sonde og solid-state termistor giver præcise aflæsninger
  • Temperaturkompensation tillader, at aflæsninger automatisk refereres til den internationale standard på 25 °C; brugeren kan indstille programmerbar temperaturkoefficient
  • Dimensioner: 6,5 x 1,4 x 1,25 tommer. (16,5 x 3,56 x 3,18 cm)
  • Vægt: 2,25 oz. (63,8 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Overholdelse
Opfylde krav vedr CAP , ASTM , NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC , EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP , ISO , og føderale/statslige regler.
Tekniske data
Inkluderer Batteri
Måletilstande Saltholdighed
Temperaturkompensation 25 °C
Rækkevidde (saltholdighed) 0,00 til 10,00 ppt, 10,1 til 70,0 ppt
Opløsning (saltholdighed) 0.01 ppt
Nøjagtighed (saltholdighed) ±1,0 % fuldskala
Temperaturområde (metrisk) 0 °C til 50 °C
Opløsning (temperatur) 0,1 °C
Nøjagtighed (temperatur) ±0,5 °C
Display Type LCD-skærm
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST
IP-vurdering Ingen
Vægt (engelsk) 2,25 oz.
garanti 3 år
Materiale ABS
Sensortyper Saltholdighed
Type Salinity Pen
Længde (metrisk) 16.5 cm
Bredde (engelsk) 1,4 tommer
Bredde (metrisk) 3.56 cm
Højde (engelsk) 6,5 tommer.
Højde (metrisk) 16.5 cm