Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Ledningsevne, resistivitet og TDS-måler
Artikelnummer. 11774216 Shop alle Fisherbrand produkter
Display Type:
LCD
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11774216
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver direkte digitale aflæsninger af ledningsevne, resistivitet og opløste faste stoffer. Traceable™ Konduktivitets-, modstands- og TDS-måler er ideel til at måle vand af reagenskvalitet. CAP , ASTM , NCCLS og ACS specifikationer samt til måling af ledningsevne i kromatografi, biologi, fødevarer, elektronik og vandanalyse. Alle aflæsninger refererer automatisk til den internationale standard på 25 °C.
Giver direkte digitale aflæsninger af ledningsevne, resistivitet og opløste faste stoffer. Traceable™ Konduktivitets-, modstands- og TDS-måler er ideel til at måle vand af reagenskvalitet. CAP , ASTM , NCCLS og ACS specifikationer samt til måling af ledningsevne i kromatografi, biologi, fødevarer, elektronik og vandanalyse. Alle aflæsninger refererer automatisk til den internationale standard på 25 °C.
  • Lys, letlæselig, 0,5 tommer. (13 mm) LCD
  • Kan bruges som håndholdt eller bordmåler
  • Områder: 0,01 til 200.000μ mhos ellerμ S (ledningsevne); 0,001 ohm til 20,00 megohm (resistivitet); 0,01 til 20.000 ppm (opløste faste stoffer)
  • Nøjagtighed, +0,3 %± 1 ciffer
  • Gemmer fire kalibreringsindstillinger
  • Med plug-in, instant-response sonde, digital temperaturvisning ind° C og° F, automatisk temperaturkompensation og kontrol, og optagerstik
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Attest fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA, hvilket indikerer instrumentets sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Nøjagtighed (ledningsevne) ±0,3 %± 1 ciffer
Til brug med (applikation) Ledningsevne, Resistivitet, TDS
Måletilstande Ledningsevne, TDS, Resistivitet
Rækkevidde (ledningsevne) 0,1 til 200μ S
Rækkevidde (resistivitet) 1 til 20 megohm
Display Type LCD
Certificeringer/compliance ISO 17025, NIST
Vægt (metrisk) 454 g
Vægt (engelsk) 0,03 oz.
Sensortyper Ledningsevne
Detektionsområde 0,01 til 200.000μ S
Type Kun F3 Conductivity Meter
Nøjagtighed ±0,3 %
Længde (engelsk) 3,75 tommer.
Længde (metrisk) 9.5 cm
Længde (metrisk) kabel 150 cm
Bredde (engelsk) 16 oz.
Bredde (metrisk) 17.1 cm
Højde (engelsk) 1,5 tommer
Højde (metrisk) 3.8 cm
Batteritype Alkalisk