Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Stort cifret See-Thru™ Termometer
Shop alle Fisherbrand produkter
Temperaturområde (metrisk):
-25 °C til +70 °C
na
Skala:
Celsius
Fahrenheit
Beskrivelse
- Automatisk min./maks. nulstilles dagligt
- Temperaturområde: -13,0° til +158,0 °F eller -25,0° til +70,0 °C
- Opløsning: 0,1°
- Nøjagtighed:± 1 °C
- Dimensioner: 3,5 x 4,25 x 0,75 tommer. (8,9 x 10,8 x 1,9 cm)
- Vægt: 8 oz. (0,2 kg)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DNV, ISO 17025, A2LA |
| Dimensioner (L x B x H) | 4,25 x 3,5 x 0,75 tommer. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm) |
| Display Dimensioner | 1,25 tommer. (3,1 cm) H |
| Til brug med (applikation) | Udendørs, i lagerrum, ved stinkskabe, laboratorier, renrum, køleskabe og planteområder |
| Højde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Højde (metrisk) | 1.9 cm |
| Inkluderer | Monteringstape, Velcro™ , AAA batteri |
| Længde (metrisk) | 108 mm |
| Materiale | Plast |
| Opløsning | 0,1°C |
| Vis mere |