Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Stort cifret See-Thru™ Termometer
Artikelnummer. 15263996 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-25 °C til +70 °C
na
Skala:
Celsius
Fahrenheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Skala
15263996 na Fahrenheit
11892592 -25 °C til +70 °C Celsius
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15263996
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-02-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fastgør på ydersiden af et vindue for at se udendørstemperaturer. Traceable™ Stort cifret See-Thru™ Termometeret har et gennemsigtigt display med 1,25 tommer. H (3,1 cm) cifre som viser aktuelle og minimum/maksimum temperaturer.
  • Automatisk min./maks. nulstilles dagligt
  • Temperaturområde: -13,0° til +158,0 °F eller -25,0° til +70,0 °C
  • Opløsning: 0,1°
  • Nøjagtighed:± 1 °C
  • Dimensioner: 3,5 x 4,25 x 0,75 tommer. (8,9 x 10,8 x 1,9 cm)
  • Vægt: 8 oz. (0,2 kg)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNV, ISO 17025, A2LA
Dimensioner (L x B x H) 4,25 x 3,5 x 0,75 tommer. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm)
Display Dimensioner 1,25 tommer. (3,1 cm) H
Til brug med (applikation) Udendørs, i lagerrum, ved stinkskabe, laboratorier, renrum, køleskabe og planteområder
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 1.9 cm
Inkluderer Monteringstape, Velcro™ , AAA batteri
Længde (metrisk) 108 mm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 8 oz.
Vægt (metrisk) 200 g
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Produkttype Sporbart termometer
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70,0 °C
Min. Temperatur (engelsk) -13 °F
Min. Temperatur (metrisk) -25,0 °C
Temperaturområde (engelsk) -13 °F til +158 °F
Temperaturområde (metrisk) na
Kalibreret Ja
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8.9 cm
Skala Fahrenheit