Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Stort cifret See-Thru™ Termometer
Artikelnummer. 11892592 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Temperaturområde (metrisk):
-25 °C til +70 °C
na
Skala:
Celsius
Fahrenheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturområde (metrisk) Skala
11892592 -25 °C til +70 °C Celsius
15263996 na Fahrenheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11892592
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Fastgør på ydersiden af et vindue for at se udendørstemperaturer. Traceable™ Stort cifret See-Thru™ Termometeret har et gennemsigtigt display med 1,25 tommer. H (3,1 cm) cifre som viser aktuelle og minimum/maksimum temperaturer.
  • Automatisk min./maks. nulstilles dagligt
  • Temperaturområde: -13,0° til +158,0 °F eller -25,0° til +70,0 °C
  • Opløsning: 0,1°
  • Nøjagtighed:± 1 °C
  • Dimensioner: 3,5 x 4,25 x 0,75 tommer. (8,9 x 10,8 x 1,9 cm)
  • Vægt: 8 oz. (0,2 kg)
Certificeringer
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ ; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Certificeringer/compliance DNV, ISO 17025, A2LA
Dimensioner (L x B x H) 4,25 x 3,5 x 0,75 tommer. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm)
Display Dimensioner 1,25 tommer. (3,1 cm) H
Til brug med (applikation) Udendørs, i lagerrum, ved stinkskabe, laboratorier, renrum, køleskabe og planteområder
Højde (engelsk) 0,75 tommer
Højde (metrisk) 1.9 cm
Inkluderer Monteringstape, Velcro™ , AAA batteri
Længde (metrisk) 108 mm
Materiale Plast
Opløsning 0,1°C
Vægt (engelsk) 8 oz.
Vægt (metrisk) 200 g
Bredde (engelsk) 3,5 tommer
Produkttype Sporbart termometer
Længde (engelsk) 4,25 tommer
Maks. Temperatur (engelsk) 158 °F
Maks. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelsk) -13 °F
Min. Temperatur (metrisk) -25 °C
Temperaturområde (engelsk) na
Temperaturområde (metrisk) -25 °C til +70 °C
Kalibreret Ja
Batteritype AAA
Nøjagtighed ±1°C
Vise Digital LCD
Bredde (metrisk) 8.9 cm
Skala Celsius