Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Benchtop Timer: 24-Hour
Artikelnummer. 11735873 Shop alle Fisherbrand produkter
Tidsområde:
24 timer til 1 minut.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11735873
Indeholder
Easel stand, clip, and magnetic back; 2-year silver oxide battery
Displays in seconds for last 10 min.
For general-purpose timing applications, the Fisher Scientific™ Traceable™ 24-Hour Benchtop Timer features one timing channel and a single-line display. Displays in seconds for last 10 min.
  • Memory recall
  • Timing capacity: 24 hrs.
  • Resolution: 1 sec.
  • Accuracy: 0.01%
  • Display: 0.34 in. H LCD
  • Alarm: 1 minute, silenced automatically or manually
  • Dimensions: 6.0 dia. x 1.6cm H (2.37 x 0.5 in.)
Certificeringer
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from an ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Tekniske data
Produkttype Benchtop Timer
Tidsområde 24 timer til 1 minut.
Alarmer 1 min.
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sec.
Vise LCD
Batteritype AA
Længde (engelsk) 0.5 in.
Længde (metrisk) 1.27 cm
Højde (engelsk) Display 0.33 in.
Højde (metrisk) skærm 0.83 cm
Diameter (engelsk) Indre 2.37 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 6.01 cm
Vægt (engelsk) 1 oz.
Vægt (metrisk) 28.34 g
Inkluderer Easel stand, clip, and magnetic back; 2-year silver oxide battery