Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Bordtimer: 20 timer
Artikelnummer. 11715873 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
20 timer. til 1 min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
11715873 20 timer. til 1 min. Hver
1 options
Artikelnummer. 11715873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00 DKK
    136.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 12.71 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Clip og magnetisk bagside, 3-års AAA-batteri; ABS plastkasse
Uden ur
Til generelle timing-applikationer Fisher Scientific™ Traceable™ 20-timers benchtop-timer har én timing-kanal og et enkelt-linje display. Uden ur.
  • Tidskapacitet: 20 timer.
  • Opløsning: 1 min.
  • Nøjagtighed: 0,01 %
  • Skærm: 0,75 tommer. H LCD, læsbar fra 20 fod.
  • Alarm: 1 minut, lydløs automatisk eller manuelt
  • Dimensioner: 1,3 x 5,1 x 8,9 cm (0,5 L x 2W x 3,5 in.H)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Produkttype Håndholdt/benchtop timer
Tidsområde 20 timer. til 1 min.
Alarmer Hørbar/synlig
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 min.
Vise LCD
Batteritype Sølvoxid
Højde (engelsk) Display 0,37 tommer.
Højde (metrisk) skærm 0.93 cm
Vægt (engelsk) 2 oz.
Vægt (metrisk) 56.66 g
Inkluderer Clip og magnetisk bagside, 3-års AAA-batteri; ABS plastkasse
Certificeringer/compliance NIST