Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Bordtimer: 100 minutter
Artikelnummer. 11799795 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
99 min. 59 sek.
Artikelnummer. Tidsområde
11799795 99 min. 59 sek.
1 options
Artikelnummer. 11799795
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.00 DKK
    131.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 63.98 DKK
    32% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Staffeli-stativ, clips og magnetisk bagside; 2 års AAA batteri
Én tidtagningskanal og enkeltlinjedisplay
Inkluderer en timing-kanal og et enkelt-line display. Fisher Scientific™ Traceable™ Benchtop Timer: 100-Minute er komplet med en LCD-skærm, der kan læses fra 20 fod.
  • Hukommelsesgenkaldelse
  • Timerområde: 99 minutter, 59 sekunder
  • Opløsning: 1 sek.
  • Nøjagtighed: 0,01 %
  • Skærm: 0,75 in.H LCD, læsbar fra 20 fod.
  • Alarm: 30 sekunder, lydløs automatisk eller manuelt
  • Dimensioner: 1,3L x 6,4B x 6,4cmH (0,5 x 2,5 x 2,5 in.H)
Certificeringer
Der leveres et certifikat for at angive instrumentets sporbarhed til standarder leveret af National Institute of Standards and Technology (NIST ). Kalibreret af en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ .
Tekniske data
Produkttype Håndholdt/benchtop timer
Tidsområde 99 min. 59 sek.
Alarmer Hørbar
Nøjagtighed 0.0001
Opløsning 1 sek.
Vise Digital
Dimensioner (L x B x H) 0,5 x 2,5 x 2,5 tommer. (1,27 x 6,35 x 6,35 cm)
Længde (engelsk) 0,5 tommer
Længde (metrisk) 1.27 cm
Bredde (engelsk) 2,5 tommer
Bredde (metrisk) 6.35 cm
Højde (engelsk) 2,5 tommer
Højde (engelsk) Display 0,75 tommer
Højde (metrisk) 6.35 cm
Højde (metrisk) skærm 1.91 cm
Vægt (engelsk) 0.13 lb.
Vægt (metrisk) 0.06 kg
Inkluderer Staffeli-stativ, clips og magnetisk bagside; 2 års AAA batteri
Til brug med (applikation) Til gentagne tests
Certificeringer/compliance NIST