Få mere at vide
Fisherbrand™ Epoxy Conductivity Probe for Traceable™ Bench Conductivity Meter
Shop alle Fisherbrand produkterBeskrivelse
Accessory for use with Traceable Bench Conductivity Meter.
- Accessory for 09-330 conductivity meter
- Thermistor for automatic/manual temperature control encased in virtually unbreakable epoxy
- Range: 1.0 to 200,000 micromhos
Ordreinfo
Minimum depth: 1 in. .
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Traceable conductivity and TDS meter |
| Temperaturområde (metrisk). | -30°C to +130°C |
| Type | Conductivity Probe |
| Diameter (engelsk) Krop | 0.5 in. |
| Diameter (metrisk) krop | 127 mm |
| Længde (engelsk) | 5-25 tommer |
| Længde (metrisk) | 133 mm |
| Materiale | Epoxy |
| Måleområder | 1 to 200,000 μohm |