Få mere at vide
Fisherbrand™ Epoxy Conductivity Probe for Traceable™ Bench Conductivity Meter
Artikelnummer. 11744216 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (engelsk):
5-25 tommer
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (engelsk) unitSize
11744216 5-25 tommer Hver
1 options
Artikelnummer. 11744216
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Accessory for use with Traceable Bench Conductivity Meter.
  • Accessory for 09-330 conductivity meter
  • Thermistor for automatic/manual temperature control encased in virtually unbreakable epoxy
  • Range: 1.0 to 200,000 micromhos
Ordreinfo
Minimum depth: 1 in. .
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Traceable conductivity and TDS meter
Temperaturområde (metrisk). -30°C to +130°C
Type Conductivity Probe
Diameter (engelsk) Krop 0.5 in.
Diameter (metrisk) krop 127 mm
Længde (engelsk) 5-25 tommer
Længde (metrisk) 133 mm
Materiale Epoxy
Måleområder 1 to 200,000 μohm