Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Vindmåler/termometre
Artikelnummer. 11754196 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Til brug med (applikation):
Måling af luftstrøm, temperatur, fugtighed og dugpunkt
Måling af luftstrøm, temperatur, fugtighed, dugpunkt og barometertryk
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (applikation) unitSize
11754196 Måling af luftstrøm, temperatur, fugtighed og dugpunkt Hver
11764196 Måling af luftstrøm, temperatur, fugtighed, dugpunkt og barometertryk Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11754196
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Fire AAA -batterier
Designet til intuitiv og nem betjening
Fisher Scientific™ Traceable™ Vindmåler/termometre genkalder minimum/maksimum aflæsninger ved et tryk på en knap
  • Enkel betjening
  • Hård ABS plastikhus; holdbart under svære laboratorieforhold
  • O-ring tætning
  • Membrantastatur holder støv og snavs ude
  • HOLD-knappen fryser aflæsningen på displayet
  • Høj kontrast 0,375 tommer høje LCD-cifre
  • Dimensioner: 1,50 x 8,25 x 1,50 tommer. (38,1 x 209,5 x 38,1 mm)
  • Vægt: 6 oz. (170,1 g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Type Vingevindmåler
Nøjagtighed ±0,8 % (læsning)
Etui materiale ABS-plast
Gas type Luft
Certificeringer/compliance ISO 17025, A2LA, NIST
Til brug med (applikation) Måling af luftstrøm, temperatur, fugtighed og dugpunkt
Længde (engelsk) 8,25 tommer.
Længde (metrisk) 21 cm
Temperatur (engelsk) 32° til 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C til 50 °C
Vægt (engelsk) 6 oz.
Vægt (metrisk) 170 g