Indeholder
Four AAA batteries
Fisher Scientific™ Traceable™ Vindmåler/termometre genkalder minimum/maksimum aflæsninger ved et tryk på en knap
- Simple operation
- Tough ABS plastic housing; durable in severe lab conditions
- O-ring sealing
- Membrane keypad keeps out dust and dirt
- HOLD button freezes the reading on the display
- High contrast 0.375 in.-high LCD digits
- Dimensions: 1.50 x 8.25 x 1.50 in. (38.1 x 209.5 x 38.1mm)
- Weight: 6 oz. (170.1g)
Certificeringer
Individuelt serienummereret sporbart certifikat leveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA; angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST™ .
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Vane Anemometer |
| Nøjagtighed | ±0.8% (Reading) |
| Luftstrømshastighed | 0.4 to 30.0 m/sec. |
| Etui materiale | ABS Plastic |
| Gas type | Air |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Til brug med (applikation) | Luftstrøm, temperatur |
| Længde (engelsk) | 8.25 in. |
| Længde (metrisk) | 21 cm |
| Temperatur (engelsk) | 32° to 122°F |
| Vis mere |