Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ Alchemist™ Vægur
Shop alle Fisherbrand produkter
Vise:
Analog
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Traceable™ Alchemist™ Vægur bruger symboler som ild, jord og brandy, som findes i manuskripter og notesbøger fra middelalderlige videnskabsmænd.
- Vægur fortæller tid på dagen til anden med 0,01 % nøjagtighed
- Hver serienummereret enhed er individuelt kalibreret imod NIST sporbart udstyr
Overholdelse
Individuelt serienummereret Traceable™ Certifikat udleveres fra en ISO 17025 kalibreringslaboratorium akkrediteret af A2LA™ . Det angiver sporbarhed til standarder leveret af NIST .
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Analogt ur |
| Nøjagtighed | 0.01% |
| Vise | Analog |
| Batteritype | AA |
| Diameter (engelsk) Ydre | 12 tommer |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 30.5 cm |
| Vægt (engelsk) | 1 oz. |
| Vægt (metrisk) | 0.028 kg |
| Inkluderer | Vægmonteringsskrue og AA-batteri |
| Til brug med (applikation) | Bruger symboler som ild, jord og brandy, fundet i manuskripter og notesbøger fra middelalderlige videnskabsmænd |
| Vis mere |