Tekniske data
| Type | Slide Mailer |
| Slidekapacitet | 1 |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Brun |
| Enheden holder | Objektglas til mikroskop |
| Til brug med (udstyr) | Objektglas til mikroskop |
| Højde (engelsk) | 0,19 tommer |
| Højde (metrisk) | 5 mm |
| Længde (engelsk) | 3,74 tommer. |
| Længde (engelsk) Slide | 3 tommer |
| Vis mere |