Få mere at vide
Fisherbrand™ Traceable™ LCD timer med Nano Tæller
Artikelnummer. 12695296 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Tidsområde:
23 timer. 59 min. 59 sek.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Tidsområde Pakningsstørrelse
12695296 23 timer. 59 min. 59 sek. Hver
1 options
Artikelnummer. 12695296
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00 DKK
    84.18 DKK / Pakke med 1
    Spare 122.82 DKK
    59% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
To års batteri, klips, stativ, magnet på bagsiden
Viser nedtællingstidspunkt for alarm/stopur (optælling) og tidspunkt på dagen. Fisherbrand™ LCD timer med Nano Tæller inkluderer hukommelsesfunktion til gentagen brug, store, letlæselige cifre, klip, stativ og magnet på bagsiden.
  • To tidskanaler, hver med 23 timer, 59 minutter, 59 sekunders kapacitet
  • Uret fungerer på AM/PM eller 24-timers format
  • 60 sekunders høj alarm
  • Hukommelsesfunktion til gentagen brug
  • Store, letlæselige cifre
  • Clip, stativ og magnet på bagsiden
Ordreinfo
Dimensioner: 2,5 L x 2 W x 0,88 in. H (6,4 x 5,1 x 2,2 cm).
Tekniske data
Produkttype Ur/Timer
Tidsområde 23 timer. 59 min. 59 sek.
Alarmer 60 sek. Høj alarm
Vise Digital
Dimensioner (L x B x H) 2,5 x 2 x 0,88 tommer. (6,35 x 5,08 x 2,23 cm)
Længde (engelsk) 2,5 tommer
Længde (metrisk) 6.35 cm
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 5.08 cm
Højde (engelsk) 0,88 tommer.
Højde (metrisk) 2.23 cm
Vægt (engelsk) 0.2 lb.
Vægt (metrisk) 0.09 kg
Inkluderer To års batteri, klips, stativ, magnet på bagsiden