Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasholdere til Heavy-duty Vortex Mixer
Shop alle Fisherbrand produkter
Antal stillinger:
4
13
18
20
34
Diameter (metrisk):
12 til 13 mm
15 til 18 mm
19 til 21 mm
22 til 25 mm
26 til 29 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Indeholder en lang række reagensglasnumre og -diametre
- Kræver universalholder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Reagensglasholder |
| Diameter (metrisk) | 12 til 13 mm |
| Til brug med (udstyr) | Kraftig vortexblander |
| Inkluderer | Skumindsats |
| Antal stillinger | 34 |
| Kræver | Universal holder |