Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasholdere til Heavy-duty Vortex Mixer
Artikelnummer. 15599024 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Antal stillinger:
4
13
18
20
34
Diameter (metrisk):
12 til 13 mm
15 til 18 mm
19 til 21 mm
22 til 25 mm
26 til 29 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal stillinger Diameter (metrisk) unitSize
15599024 34 12 til 13 mm Hver
15509034 20 15 til 18 mm Hver
15519034 18 19 til 21 mm Hver
15529034 13 22 til 25 mm Hver
15539034 4 26 til 29 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15599024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00 DKK
    244.20 DKK / Pakke med 1
    Spare 42.80 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med kraftig vortexblander.
  • Indeholder en lang række reagensglasnumre og -diametre
  • Kræver universalholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensglasholder
Diameter (metrisk) 12 til 13 mm
Til brug med (udstyr) Kraftig vortexblander
Inkluderer Skumindsats
Antal stillinger 34
Kræver Universal holder