Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasholdere til Heavy-duty Vortex Mixer
Artikelnummer. 15539034 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Antal stillinger:
4
13
18
20
34
Diameter (metrisk):
12 til 13 mm
15 til 18 mm
19 til 21 mm
22 til 25 mm
26 til 29 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal stillinger Diameter (metrisk) unitSize
15539034 4 26 til 29 mm Hver
15599024 34 12 til 13 mm Hver
15509034 20 15 til 18 mm Hver
15519034 18 19 til 21 mm Hver
15529034 13 22 til 25 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15539034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med kraftig vortexblander.
  • Indeholder en lang række reagensglasnumre og -diametre
  • Kræver universalholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensglasholder
Diameter (metrisk) 26 til 29 mm
Til brug med (udstyr) Kraftig vortexblander
Inkluderer Skumindsats
Antal stillinger 4
Kræver Universal holder