Få mere at vide
Fisherbrand™ Reagensglasholdere til Heavy-duty Vortex Mixer
Artikelnummer. 15529034 Shop alle Fisherbrand produkter
Antal stillinger:
4
13
18
20
34
Diameter (metrisk):
12 til 13 mm
15 til 18 mm
19 til 21 mm
22 til 25 mm
26 til 29 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15529034
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med kraftig vortexblander.
  • Indeholder en lang række reagensglasnumre og -diametre
  • Kræver universalholder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Reagensglasholder
Diameter (metrisk) 22 til 25 mm
Til brug med (udstyr) Kraftig vortexblander
Inkluderer Skumindsats
Antal stillinger 13
Kræver Universal holder