Få mere at vide
Fisherbrand™ SX-Timer™ and Quick-Timer™ Pocket Timers
Shop alle Fisherbrand produkter
Tidsområde:
0 to 60 min.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
Indeholder
Chemical resistant ABS Plastic case, lanyard, keychain, magnet on back
- Turning the pointer to the desired countdown setting automatically winds the timers
- Indicating pointer always shows exact time remaining
- Loud five-second bell rings at zero
- Chemical-resistant ABS plastic case
Quick-Timer
- Blue/white with magnet on back
- Dia.: 2.5 × 1 in. (6.4 × 2.5cm)
- Weight: 3 oz. (85g)
SX-Timer
- Translucent blue/white
- Dia.: 2.25 × 1 in. (5.7 × 2.5cm)
- Weight: 2.25 oz. (63g)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Pocket Timer |
| Tidsområde | 0 to 60 min. |
| Alarmer | 5 sec. Loud Bell |
| Inkrementer | 1 min. |
| Farve | Blue/White |
| Højde (engelsk) | 1 in. |
| Højde (metrisk) | 2.54 cm |
| Diameter (engelsk) Indre | 2.5 in. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.35 cm |
| Vægt (engelsk) | 3 oz. |
| Vis mere |