Få mere at vide
Fisherbrand™ Overhead omrørerstøttestativ
Shop alle Fisherbrand produkter
Diameter (metrisk):
0.95 cm
1.58 cm
Diameter (engelsk):
0.37 in.
0,62 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (engelsk) | 0,62 tommer. |
| Diameter (metrisk) | 1.58 cm |
| Til brug med (udstyr) | Overhead omrører |
| Højde (engelsk) | 29 tommer. |
| Højde (metrisk) | 73.6 cm |
| Type | Støtte stativ |
| Belægning | Aluminium |
| Materiale | Rustfrit stål |