Få mere at vide
Fisherbrand™ Stander til Model 505 og 705 Sonic Dismembrator
Artikelnummer. 12883563 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Model 505 og 705 Sonic Dismembrator
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12883563 Model 505 og 705 Sonic Dismembrator Hver
1 options
Artikelnummer. 12883563
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 DKK
    726.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 378.11 DKK
    34% Slukket
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Stander og konverterklemme til Model 505/705 Sonic Dismembrator. Dette tilbehør understøtter konverteren og sonden korrekt under sonikering.
Denne Fisher Scientific™ Standeren er designet til brug med Model 505 og Model 705 Sonic Dismembrators
  • Laboratoriestøttestativ med konverterklemme
  • Til brug med Model 505/705 Sonic Dismembrator
Tekniske data
Produkttype Stå
Højde (engelsk) 24 tommer
Højde (metrisk) 61 cm
Til brug med (udstyr) Model 505 og 705 Sonic Dismembrator
Inkluderer 0,5 tommer dia. støttestang og konverterklemme